Learn More
Fisherbrand™ Bulk tubes
For use with Bead Mill 4 and Bead Mill 24 homogenizers. Also fits most other commercially available Bead Mills.
371.00€ - 439.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
---|---|
Colore | White/Opaque |
Senza Dnasi | Yes |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bead Mill 4 and 24 Homogenizers |
Quantità confezione | 500/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15545809
![]() |
Fisherbrand™
15545809 |
Reinforced tubes with screw caps and O-rings |
439.00€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15535809
![]() |
Fisherbrand™
15535809 |
Non-reinforced tubes with screw caps and O-rings |
371.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- RNase/DNase free
- Processing range: 300μL to 1.8mL
- Beads not included
Specifica
2 mL | |
Yes | |
500/Pk. |
White/Opaque | |
Bead Mill 4 and 24 Homogenizers | |
Yes |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bulk tubes