Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsen Burner
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
Marca:  Juchheim Laborgeraete™ 01150 DP
Codice prodotto. 10432752
  • 33.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Choice of Propane gas or Natural gas
  • According to DIN 30665
  • With DVGW certification
  • Heating capacity approx. 2198 kJ/h
  • With air control screen
  • Needle valve option
  • Particularly good stand due to heavy, high-quality materials
Specifica
Specifica
Bunsen Burner
Propane
Brass
Air Regulator