Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsen Burner
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
33.70€ - 45.40€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di gas | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di gas | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10432752
|
Juchheim Laborgeraete™
01150 DP |
Propane | Air Regulator |
33.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10482552
|
Juchheim Laborgeraete™
01160 DE |
Natural Gas | Needle Valve | N/A | |||||
Descrizione
- Choice of Propane gas or Natural gas
- According to DIN 30665
- With DVGW certification
- Heating capacity approx. 2198 kJ/h
- With air control screen
- Needle valve option
- Particularly good stand due to heavy, high-quality materials
Specifica
Bunsen Burner | |
Brass |