Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsen Burner
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
Marca:  Juchheim Laborgeraete™ 01160 DE
Codice prodotto. 10482552
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Choice of Propane gas or Natural gas
  • According to DIN 30665
  • With DVGW certification
  • Heating capacity approx. 2198 kJ/h
  • With air control screen
  • Needle valve option
  • Particularly good stand due to heavy, high-quality materials
Specifica
Specifica
Bunsen Burner
Natural Gas
Brass
Needle Valve