Learn More
Thermo Scientific™ Dry-blend Buffered Packs
Our quality control ensures that every pack of dry-blend buffers yields consistent solutions without weighing or pH adjustment. Simply empty contents of one foil envelope pack into a beaker, add appropriate solvents, and stir to dissolve.
109.00€ - 246.00€
Specifica
Linea di prodotti BupH™
Forma Powder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Quantità Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
10627524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
28372
40 Packs Phosphate Buffered Saline (PBS)
240.00€
pezzi 40
10494404
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
28390
10 Packs MES Buffered Saline
193.00€
pezzi 10
10331414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
28382
40 Packs Carbonate-Bicarbonate Buffer Packs
216.00€
pezzi 40
10137833
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
28376
40 Packs Tris Buffered Saline Packs
246.00€
pezzi 40
10628694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
28384
40 Packs Borate Buffer
228.00€
pezzi 40
10501294
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28380
40 Packs Tris-Glycine Buffer
218.00€
pezzi 40
10350884
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
28379
10 Packs Tris Buffered Saline Packs
109.00€
pezzi 10
10197443
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
28374
40 Packs DPBS
238.00€
pezzi 40
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
BupH™
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Dry-blend Buffered Packs