Learn More
Butadiene sulfone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10616102
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-79-2
Formula molecolare C4H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 118.16
Numero MDL MFCD00005481
InChI Key MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC Name 2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butadiene sulfone
Punto di fusione 63.0°C to 66.0°C
Colore Brown or Orange to Yellow
Punto d'infiammabilità 112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 17, V,1, 177
Fieser 02,389; 03,272; 04,468; 12,455
Indice di Merck 15,9086
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, benzene
Peso formulazione 118.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butadiene sulfone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Butadiene sulfone, 98%, Thermo Scientific Chemicals >