Learn More
Caffeic acid phenethyl ester, MedChemExpress
MedChemExpress Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Marca: Medchem Express HY-N0274
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.Specifica
Caffeic acid phenethyl ester | |
White | |
C17H16O4 | |
DMSO : 100 mg/mL (351.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
284.31 | |
98.19% | |
Solid |
104594-70-9 | |
Research | |
5 mg | |
O=C(OCCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2 | |
284.31 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only