Learn More
Caffeic acid phenethyl ester, MedChemExpress
MedChemExpress Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
66.15€ - 120.15€
Specifica
Materiale o nome chimico | Caffeic acid phenethyl ester |
---|---|
CAS | 104594-70-9 |
Colore | White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C17H16O4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16499036
|
Medchem Express
HY-N0274 |
100 mg |
120.15€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16488928
|
Medchem Express
HY-N0274 |
10 mg |
93.15€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16471368
|
Medchem Express
HY-N0274 |
5 mg |
66.15€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.Specifica
Caffeic acid phenethyl ester | |
White | |
C17H16O4 | |
O=C(OCCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2 | |
284.31 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
104594-70-9 | |
Research | |
DMSO : 100 mg/mL (351.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
284.31 | |
98.19% | |
Solid |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.