missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caffeic acid phenethyl ester, MedChemExpress
MedChemExpress Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Marca: Medchem Express HY-N0274
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.Specifica
Caffeic acid phenethyl ester | |
White | |
C17H16O4 | |
DMSO : 100 mg/mL (351.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
284.31 | |
98.19% | |
Solid |
104594-70-9 | |
Research | |
10 mg | |
O=C(OCCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2 | |
284.31 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto