Learn More
Caframo™ Palette ad ancora
GREENER_CHOICE
Stainless steel Anchor Paddle with shaft for Caframo™ and Fisherbrand™ Overhead Stirrers. Available in multiple sizes.
Marca:  Caframo™ U044
Codice prodotto. 12927146
  • 252.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acciaio inox elettrolucidato 316L
  • Saldatura su asta
  • Alta forza di taglio sui bordi, utilizzabile per la chiusura sulle pareti dei vasi
  • Talvolta indicata come paletta per “spazzatura”
Modello con ancoraggio U510 (14-500-27): Da utilizzare solo con agitatore verticale BDC1850 (14-500-10).
Miscelazione a bassa velocità e alta viscosità, a flusso tangenziale.
Specifica
Specifica
4 in.
10.1 cm
Agitatore verticale Caframo™
U044
280 g
Stainless Steel (316L)
0.375 in.
0.95 cm
Miscelazione a bassa velocità e alta viscosità, flusso tangenziale
Anchor Impeller
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in.)
0.6 lb.
Titolo del prodotto
Caframo™ Palette ad ancora > Anchor Paddle; Diameter: 102 mm; Dimensions (L x W x H): 914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in.)