Learn More
Caframo™ Componenti e supporti per impieghi gravosi
Wide base and H configuration Safety Stand gives superior stability when agitating viscous materials. For use with Caframo™ High Torque and Light Torque Overhead Stirrers.
258.00€ - 314.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore verticale |
---|---|
Rivestimento | Chemical-resistant Epoxy Paint |
Materiale | Cast Zinc, Aluminum |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12987096
![]() |
Caframo™
A110 |
Stativo di sicurezza da laboratorio |
314.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12997096
![]() |
Caframo™
A110BASE |
Safety Lab Stand Base |
258.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Stativo di sicurezza (Modello A110) per BDC1850, BDC3030, BDC6015, BDC2002 o BDC2010 Agitatori verticali
- Base rivestita in lega di zinco pressofuso e alluminio con vernice epossidica resistente alle sostanze chimiche
- Asta con tubo in acciaio inox 304 da 28 x 1 pollici
- Chiave a brugola
- Manopole di regolazione a due livelli
- 5 kg (11 libbre)
Stativo compatto (Modello A210) per BDC2002 o BDC2010 Agitatori verticali
- L'esclusivo design decentrato centra il girante all'interno del recipiente
- Base rivestita in lega di zinco pressofuso e alluminio con una vernice epossidica resistente alle sostanze chimiche
- Asta in acciaio inox resistente da 24 x 5/8 pollici
- Chiave a brugola
- 2.6 kg (5.7 libbre)
Specifica
Agitatore verticale | |
Chemical-resistant Epoxy Paint | |
Cast Zinc, Aluminum |