Learn More
Calcium carbonate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10606504
Calcium carbonate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10606504
100 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10606504
Marca: Thermo Scientific Acros 423511000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium carbonate
Punto di fusione 825.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (on dried substance) (Complexometry)
Formula lineare CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Indice di Merck 15, 1659
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC Name calcium;carbonate
Peso formulazione 100.09
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468751 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number423515000,423511000,423510025
Numero di lottoA0465844 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number423515000,423511000,423510025
Numero di lottoA0435689 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/08/2024 Catalog Number423515000,423511000,423510025
Numero di lottoA0460448 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/05/2024 Catalog Number423515000,423511000,423510025
Numero di lottoA0457433 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/11/2023 Catalog Number423515000,423511000,423510025
Identificativo prodotto
  • Calcium carbonate
Titolo del prodotto
Calcium carbonate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals >