Learn More
Calcium carbonate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15204258
Calcium carbonate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15204258
5 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Codice prodotto. 15204258
Marca: Thermo Scientific Acros 450680050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium carbonate
Punto di fusione 825.0°C
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Formula lineare CaCO3
Indice di Merck 15,1659
Informazioni di solubilità (in dilute HCl) Clear colorless to light yellow
IUPAC Name calcium;carbonate
Peso formulazione 100.09
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 2% max. (200°C)
Identificativo prodotto
  • Calcium carbonate
Titolo del prodotto
Calcium carbonate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >