Learn More
Calcium carbonate, Puratronic™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11354728
Calcium carbonate, Puratronic™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11354728
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11354728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043073.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Calcium carbonate is used in medicine and agriculture. It is also used in flue gas desulfurization in fossil fuel power stations, production of toothpaste, ceramics/glazing applications, purification of iron from iron ore, and to clean tarnish on silver. It is used in the refining of sugar, as filler in thermosetting resins, as an abrasive, as an extender in paints, and as a formation-bridging filtercake-sealing agent in oil industry. It is used in swimming pools for controlling the pH, to improve the rigidity of polypropylene compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium carbonate
Punto di fusione 800°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.997% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in acids and insoluble in water.
IUPAC Name calcium carbonate
Peso formulazione 100.09
Indice di rifrazione 1.6583
Aspetto White powder
Densità 2.93
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR02K029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Numero di lottoY29J013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2023 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Numero di lottoY10J017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Numero di lottoR23I059 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/06/2022 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Numero di lottoI05R021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Titolo del prodotto
Calcium carbonate, Puratronic™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >