Learn More
Calcium chloride, 93+%, extra pure, powder, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | >1600.0°C |
Materiale o nome chimico | Calcium chloride |
Punto di fusione | 782.0°C |
Nota nome | 96% |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (Complexometry) |
Formula lineare | CaCl2 |
Fieser | 01,104; 04,368 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466992 | Certificato di analisi | 22/10/2024 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
A0462257 | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
A0459564 | Certificato di analisi | 24/01/2024 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
A0400948 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
A0415242 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Calcium chloride, 93+%, extra pure, powder, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >