Learn More
Calcium chloride, anhydrous, 93%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11301689
Calcium chloride, anhydrous, 93%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11301689
1 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11301689
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012316.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
It is used as a drying and dehydrating agent for organic liquids and gases, and for solids in desiccators. Common applications include brine for refrigeration plants, ice and dust control on roads. Use of calcium chloride and urea has been reported to significantly increase average fruit weight and ascorbic acid content in pomegranate. The strawberry fruit storability can also be improved by edible coating of calcium chloride. It is used in drying tubes in research laboratories, salt/chemical based dehumidifiers, fire-extinguishders, plastics, ceramic slipware, as flux in the Davy process for the manufacture of sodium, and to increase water hardness in swimming pool. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. CaCl2-Pybox (pyridine flanked by two oxazoline groups) has been reported to be an efficient chiral catalyst for asymmetric 1,4-addition reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with nitroalkenes, affording gamma-nitro carbonyl compounds in high enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Formula molecolare CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
Numero MDL MFCD00010903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione >1600°C
Materiale o nome chimico Calcium chloride
Punto di fusione 782°C
Colore White to Gray
Forma fisica Granular Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 93%
Informazioni di solubilità Freely soluble in water,ethanol,methanol,and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide,and ethyl acetate.
IUPAC Name calcium;dichloride
Peso formulazione 110.99
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White to gray granular powder
Densità 3.08g/cm3
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP24L023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2025 Catalog Number012316.A7,012316.A1
Numero di lottoP24L022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2025 Catalog Number012316.A7,012316.A1
Numero di lottoP17L024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog Number012316.A7,012316.A1
Numero di lottoP17L025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog Number012316.A7,012316.A1
Numero di lottoZ02K018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/12/2024 Catalog Number012316.A7,012316.A1
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • calcio cloruro
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Calcium chloride, anhydrous, 93%, Thermo Scientific Chemicals >