Learn More
Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11367608
Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11367608
500 g
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Codice prodotto. 11367608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033296.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Nota nome For ACS analysis
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.0-105.0%
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetic acid and alcohol.
Peso formulazione 147.02 (110.99 Anhydrous)
Grado Reagente ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 0.835 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium chloride dihydrate
Titolo del prodotto
Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%, Thermo Scientific Chemicals >