Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, puriss., Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15651090
Calcium Chloride Dihydrate, puriss., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15651090 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
6 x 2.5 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Codice prodotto. 15651090
Marca: Honeywell-Fluka 120226X2.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2 · 2H2O
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC
Quantità 6 x 2.5 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01
Percent Purity 99 to 103%
Grado puriss.
Titolo del prodotto
Calcium Chloride Dihydrate, puriss., Honeywell Fluka™ >