Learn More
Calcium granules, redistilled, -6 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11306677
Calcium granules, redistilled, -6 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11306677
250 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11306677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000875.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-70-2
Formula molecolare Ca
Molecular Weight (g/mol) 40.08
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC Name calcium
SMILES [Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
Colore Silver-White
Nota nome Redistilled
Aspetto Silvery-white granules
Densità 1.54g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Quantità 250 g
Dimensioni maglia -6 Mesh
Odore Odorless
Forma Granular
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium granules
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Calcium granules, redistilled, -6 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >