Learn More
Calcium hydroxide, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 2850.0°C |
Materiale o nome chimico | Calcium hydroxide |
Punto di fusione | 580.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Amorphous Powder |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Complexometry) |
Formula lineare | Ca(OH)2 |
Indice di Merck | 15, 1675 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467923 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0467176 | Certificato di analisi | 28/10/2024 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0457434 | Certificato di analisi | 03/11/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0457218 | Certificato di analisi | 25/10/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0456734 | Certificato di analisi | 06/10/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium hydroxide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
Calcium hydroxide, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >