Learn More
Calcium hydroxide, ACS, 95.0% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11316978
Calcium hydroxide, ACS, 95.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11316978
250 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Codice prodotto. 11316978
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014662.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Air Sensitive
Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materialsCalcium hydroxide is used as a flocculant in water and sewage treatment. It is also used in fresh water treatment to raise the pH of the water thereby controlling the corrosion of pipes. It is widely used in the production of calcium stearate. It is an active ingredient in whitewash, mortar and plaster. This compound is also used in the petroleum refining industry for the preparation of additives to oils and in the preparation of dry mixes for painting and decorating. It finds application as an antifungal and antimicrobial preservative for vegetables in storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-62-0
Formula molecolare CaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 74.09
Numero MDL MFCD00010901
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium hydroxide
Nota nome For ACS analysis
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 95.0% min.
Formula lineare Ca(OH)2
Numero UN UN3262
Indice di Merck 14,1673
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; Soluble in glycerol,acids; Insoluble in alcohol.
IUPAC Name calcium;dihydroxide
Peso formulazione 74.09
Percent Purity ≥95.0%
Grado ACS
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive
Aspetto White powder
Densità 2.24 g/cm3
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS04K033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number014662.30,014662.A1
Numero di lottoS28I041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2022 Catalog Number014662.30,014662.A1
Numero di lottoP26G017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number014662.30,014662.A1
Numero di lottoL16Q003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number014662.30,014662.A1
Numero di lottoP25H026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number014662.30,014662.A1
Titolo del prodotto
Calcium hydroxide, ACS, 95.0% min, Thermo Scientific Chemicals >