Learn More
Calcium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Descrizione
Calcium Hydroxide, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 2850°C |
Punto di fusione | 580°C |
Colore | White |
pH | 12.4 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 74.09g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium hydroxide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
Calcium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >