Learn More
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15623300
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15623300 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
1 kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Codice prodotto. 15623300
Marca: Honeywell-Fluka 312191KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥96%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-62-0
Formula molecolare CaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 74.09
Numero MDL MFCD00010901
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC Name calcium;dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Hydroxide
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Quantità 1 kg
Formula lineare Ca(OH)2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 74.09g/mol
Percent Purity ≥96%
Grado puriss. p.a.
Densità 2.24g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium dihydroxide
Titolo del prodotto
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >