Learn More
Calcium iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11358037
Calcium iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358037
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11358037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022395.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Light Sensitive and Hygroscopic
Calcium iodide, anhydrous is used as a drug in upper respiratory combinations, expectorants. And it is also used as Laboratory chemicals, Manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-68-8
Formula molecolare CaI2
Molecular Weight (g/mol) 293.887
Numero MDL MFCD00010910
InChI Key UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC Name calcium;diiodide
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1100°C
Materiale o nome chimico Calcium iodide
Punto di fusione 784°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1677
Informazioni di solubilità Freely soluble in water,methanol,ethanol,acetone; Insoluble in ether
Peso formulazione 293.89
Percent Purity 99.5%
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Densità 3.956
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2024 Catalog Number022395.22,022395.14
Numero di lottoS20J023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/06/2023 Catalog Number022395.22,022395.14,022395
Numero di lottoN17G014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2022 Catalog Number022395.22,022395.14
Numero di lottoL22U015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number022395.22,022395.14
Numero di lottoK15Z037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number022395.22,022395.14
Titolo del prodotto
Calcium iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >