Learn More
MP Biomedicals™ Cam Lock
Cam Lock is a locking system for FastPrep-24™ 5G Instruments.
Marca:  MP Biomedicals™ 116005588
246.06 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16309225
  • 401.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Modeled after the bike tire quick release, the familiar mechanism allows:
  • Rapid sample exchange
  • Strong grip
  • Uniform clamping force
  • Ease of use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
FastPrep-24™ 5G Instruments
1 Pk.
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ Cam Lock > Cam Lock; For Use With: FastPrep-24™ 5G Instruments
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.