Learn More
Motic™ 2.5X Photo Eyepiece for BA/AE Series Trinocular Microscopes
Must be used with Photo Adapter. Motic™ 2.5X Photo Eyepiece mounts to the Reflex camera to a BA/AE trinocular microscope.
Marca:  Motic™ 1101000300442
Codice prodotto. 15129404
  • 129.00€ / 1 unità
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with BA/AE Series Trinocular Microscopes
  • Magnification: 2.5X
  • Requires photo adapter
Order Info
dimProductType
Specifica
Specifica
Camera Occulary
Motic AE2000, AE20/21 or the BA Series Microscopes
2.5X
1 Ea.
Titolo del prodotto
Motic™ 2.5X Photo Eyepiece for BA/AE Series Trinocular Microscopes > Product Type: Camera Occulary; For Use With Motic AE2000, AE20/21 or the BA Series Microscopes