Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Choose Capitol Vial 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Marca:  Thermo Scientific™ S40202
112.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24350" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17125311
  • 130.00€ / pezzi 2000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Features:
  • For 10 and 12 mL serum transport tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyethylene
Blue
2000/Cs.
10 and 12 mL Serum Transport Tubes