Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Choose Capitol Vial 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
123.00€ - 511.00€
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17155311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40300
10 mL Transport Tube, Precapped Red 10 mL
403.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17115321
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40715
12 mL transport tube, clear 12 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16622087
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40301
10 mL Transport Tube, Precapped White 10 mL
396.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17165311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40302
10 mL Transport Tube, Precapped Blue 10 mL
403.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17175311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40303
Pre-capped transport tube with green cap 10 mL
396.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16645742
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40304
10 mL Transport Tube, Precapped Yellow 10 mL
396.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 04-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17185311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40600
Amber pre-capped general transport tube with yellow cap 12 mL
505.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17105321
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40714
12 mL Transport Tube, Precapped Yellow 12 mL
511.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17145301
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40100
10mL transport tube; Clear; 2000/Cs. 10 mL
200.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17195311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40610
Bulk 12mL Threaded Clear Transport Tube, No Cap 12 mL
505.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17105311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40200
Red Screw Cap for 10mL and 12mL Transport Tubes
130.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 04-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17115311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40201
White Screw Cap for 10mL and 12mL Transport Tubes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15608528
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
03CL
3 oz. (90 mL); Natural 90 mL
172.00€
pezzi 400
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15608538
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
04HP
4 oz. (118 mL); High profile; Natural 118 mL
173.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17125311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40202
130.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17135311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40203
Green Screw Cap for 10mL and 12mL Transport Tubes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17145311
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S40204
130.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
  • Freestanding
  • Non-sterile tubes
10mL
  • Graduations in 1mL increments up to 8mL
  • 0.59 O.D. x 3.38in.L (15 x 86mm)
  • Round bottom with skirt
12mL
  • Etched fill lines at 5mL and 8mL
  • 0.59 O.D. x 3.77in.L (15 x 96mm)
  • Conical bottom with skirt
  • Available in amber color for light sensitive samples