Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Choose Capitol Vial 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Marca:  Thermo Scientific™ S40203
Codice prodotto. 17135311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Features:
  • For 10 and 12 mL serum transport tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
15 mm
Green Screw Cap for 10mL and 12mL Transport Tubes
Capitol Vial 10 and 12 mL Transport Tubes (not included)
Screw Cap
2000