Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Collect, store and transport samples with these 16 x 75 mm round bottom sample tubes.
Marca:  Thermo Scientific™ S40126
110.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17185301
  • 120.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Collect, store and transport samples with the Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes.
Features:
  • Available in polystyrene and polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
16 I.D. x 75mm L; Polystyrene
Polystyrene
1000
Plug
Sample Tube
16 mm
15 mL
Round Bottom
75 mm
Universal Plug Cap - M995133