Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
Collect, store and transport samples with these 16 x 75 mm round bottom sample tubes.
120.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 15 mL |
N. per custodia | 1000 |
Stile | Round Bottom |
Tipo di chiusura | Plug |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17175301
|
Thermo Scientific™
S40125 |
16 I.D. x 75mm L; Polypropylene |
120.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17185301
|
Thermo Scientific™
S40126 |
16 I.D. x 75mm L; Polystyrene |
120.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17195301
|
Thermo Scientific™
S40127 |
16 I.D. x 75mm L; Polypropylene |
120.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Collect, store and transport samples with the Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes.
- Available in polystyrene and polypropylene
Specifica
16 mm | |
1000 | |
Plug | |
Sample Tube |
15 mL | |
Round Bottom | |
75 mm | |
Universal Plug Cap - M995133 |