Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal
Ensure samples are secure with Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal.
Marca:  Thermo Scientific™ 03CC
288.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15698518
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal feature a one-way, irreversible chain lock that secures the container once it is closed.
Features:
  • 100% FDA-approved food grade polypropylene
  • Sterile, airtight and leak-resistant construction with permanent hinged lid
  • Shoulderless, linerless containers
  • To open after use, simply cut the chain lock with scissors
  • Ideal for transport and storage of sensitive materials and samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3 oz. (90mL); Natural; Chain of Custody Closure
Natural
Non-sterile
400
Chain of Custody, Flip Top
Polypropylene Container
33 mm
Polypropylene
89 mL
3 oz.
95 mm