Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal
GREENER_CHOICE
Ensure samples are secure with Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal.
138.00€ - 617.00€
Specifica
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Chain of Custody, Flip Top
Tipo Polypropylene Container
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema imperiale) Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema imperiale) Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15688498
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
02CC
1.5 oz. 45 mL Natural
617.00€
pezzi 600
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15698498
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
02CCBLACK
1.5 oz. 45 mL Black
334.00€
pezzi 600
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15698518
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
03CC
3 oz. 89 mL Natural Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15698558
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
10CCCL
10 oz. 296 mL Natural
138.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal feature a one-way, irreversible chain lock that secures the container once it is closed.
  • Food grade polypropylene
  • Airtight and leak-resistant construction with permanent hinged lid
  • Shoulderless, linerless containers
  • To open after use, simply cut the chain lock with scissors
  • Ideal for transport and storage of sensitive materials and samples
Specifica
Specifica
Polypropylene
Non-sterile
Chain of Custody, Flip Top
Polypropylene Container