Learn More
Erlab™ Captair™ Mobicap™ Rolling Carts
775.00€ - 938.10€
Specifica
Altezza (sistema metrico) | 881 mm |
---|---|
Profondità (sistema metrico) | 600 mm |
Product Type | Mobicap™ Rolling Cart |
Materiale | Metallic Alloy |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12068578
|
Erlab™
I0515000202 |
PCR enclosures M321, M321 and flow 321,Bio 321 fume hood |
938.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12078578
|
Erlab™
I0516000202 |
PCR Enclosures M391 Fume Hood |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
881 mm | |
600 mm | |
Mobicap™ Rolling Cart | |
Metallic Alloy |