Learn More
Erlab™ Superfici di lavoro Captair™
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Work Surfaces are for use with Captair PCR work stations.
Marca:  Erlab™ I0121020002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12010502
  • 832.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • High chemical and mechanical resistance
  • Rounded corners to facilitate cleaning operations
  • Built in spill tray
Specifica
Specifica
Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello M481
Vassoio di ritenzione in vetro temperato sigillato
Superficie di lavoro n. 1
Vetro