Learn More
Erlab™ Superfici di lavoro Captair™
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Work Surfaces are for use with Captair PCR work stations.
667.80€ - 1881.50€
Codice del prodotto | Marca | Include | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12010502
|
Erlab™
I0121020002 |
Vassoio di ritenzione in vetro temperato sigillato | Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello M481 |
832.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12167710
|
Erlab™
I0120020002 |
N. 1 vassoio di ritenzione in vetro temperato sigillato, interno in metallo, telaio sigillato | Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello XLS 714 |
1478.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12361793
|
Erlab™
I0115020002 |
N. 1 vassoio di ritenzione in vetro temperato sigillato, interno in metallo | Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello Midcap M321 e Flow 321 |
667.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12333713
|
Erlab™
I0116030001 |
N. 2 vassoi di ritenzione in vetro temperato sigillato, telaio sigillato | Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello M391 e Flow 391 |
1102.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12030472
|
Erlab™
I0116020002 |
1 vassoio di ritenzione in vetro temperato sigillato, telaio sigillato | Per cappa Captair™ Flex™ modello M391 |
731.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12090492
|
Erlab™
I0118020002 |
N. 1 vassoio di ritenzione in vetro temperato sigillato, interno in metallo, telaio sigillato | Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello XLS 483 |
1028.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12878733
|
Erlab™
I0117030001 |
Vassoio di ritenzione integrato | Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello XLS392 |
1219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12808743
|
Erlab™
I0120030001 |
Telaio sigillato | Per arredi per laboratorio modello XLS71 |
1881.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12898733
|
Erlab™
I0119030001 |
Telaio sigillato | Per arredi per laboratorio modello XLS63 |
1595.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- High chemical and mechanical resistance
- Rounded corners to facilitate cleaning operations
- Built in spill tray