Learn More
Erlab™ Superfici di lavoro Captair™
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Work Surfaces are for use with Captair PCR work stations.
Marca: Erlab™ I0116030001
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High chemical and mechanical resistance
- Rounded corners to facilitate cleaning operations
- Built in spill tray
Specifica
Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello M391 e Flow 391 | |
N. 2 vassoi di ritenzione in vetro temperato sigillato, telaio sigillato | |
Superficie di lavoro | |
Resina fenolica |