Learn More
Cytiva Capto adhere
A multimodal anion exchange resin designed for post-protein A purification of monoclonal antibodies at process scale. It can also be used in bind/elute mode.
Marca: Cytiva 17544401
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Capto adhere is a multimodal BioProcess resin designed for post-protein A purification of monoclonal antibodies (MAbs) at process scale.
- Composed of a rigid, high-flow agarose matrix and a novel multimodal ligand.
- The strong multimodal ligand gives a different selectivity compared to traditional ion exchangers. Capto adhere can remove key contaminants such as DNA, host cell proteins (HCP), leached protein A, dimers and larger aggregates, and viruses in a single step.
- Together with a Protein A capture step, like MabSelect SuRe, Capto adhere allows the design of a two-step chromatographic process for Mabs.
- For optimal performance of Capto adhere, screening/optimization of loading conditions is recommended, preferably using modern high-throughput process development tools, such as PreDictor 96-well filter plates.
- Capto adhere is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development.
- As member of the BioProcess resins range, Capto adhere meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Specifica
100 mL | |
Agarose matrix | |
Multimodal | |
Ion Exchange Chromatography Media |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- capto adhere
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Titolo del prodotto
Cytiva Capto adhere > 100 mL