Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbonate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J63899.AK
73.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15426059
  • 73.67€ / 250mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.5 M buffer soln.
9.0
250 mL
Carbonate buffer soln.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ14K539 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2025 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
Numero di lottoZ22H519 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
Numero di lottoQ01I521 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2022 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
Numero di lottoY12H525 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/04/2022 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
Numero di lottoT22F503 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Carbonate, 0.5M buffer soln., pH 9.0 > 250mL