Learn More
Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
Marca: Fisherbrand™ FB71354
Descrizione
- Cartone resistente a bassissime temperature
- Per la conservazione dei campioni
- °
- Finitura idrorepellente
Specifica
Confezione da 10 | |
Inserti per Cryobox | |
133 mm | |
8 x 8 |
Cartone | |
30 mm | |
133 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone > Grid: 8 x 8; Height: 30mm; Width: 133mm