Learn More
Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes with 9 x 9 Grid
These Cardboard Cryo Boxes with 9 x 9 Grid feature a grid insert to hold cryogenic samples.
Marca:  Ratiolab™ 59572
41.07 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15649788
  • 57.50€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of cardboard
  • 9 x 9 grid insert ot store samples
Specifica
Specifica
Cardboard
81 Tubes
10 Boxes
Cryo Box
9 x 9 Grid Insert
133 x 133 x 50 mm
Titolo del prodotto
Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes with 9 x 9 Grid > Cryo Boxes with 9 x 9 Grid; Quantity: 10 Boxes