Learn More
Ratiolab™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente
Combine these boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes with Water-Repellant Standard Coating are ideal for sample storage and transportation.
2.09€ - 70.70€
Specifica
Materiale | Cartone |
---|---|
Tipo | Contenitore criogenico |
Min. Temperature (Metric) | -80°C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10443725
|
Ratiolab™
5141502 |
Blu | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
37.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15981641
|
Ratiolab™
5141001 |
Bianco | 136 mm | 136 mm | 100 mm |
66.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15991641
|
Ratiolab™
5141131 |
Bianco | 136 mm | 136 mm | 130 mm |
70.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10638992
|
Ratiolab™
5141321 |
Bianco | 136 mm | 136 mm | 32 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15901651
|
Ratiolab™
5141321 |
Bianco | 136 mm | 136 mm | 32 mm |
32.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11862731
|
Ratiolab™
59575 |
Bianco | 134 mm | 134 mm | 50 mm |
66.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15911651
|
Ratiolab™
5141505 |
Giallo | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
37.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15921651
|
Ratiolab™
5141751 |
Bianco | 136 mm | 136 mm | 75 mm |
34.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10643283
|
Ratiolab™
5131501 |
Bianco | 133 mm | 133 mm | 50 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15222499
|
Ratiolab™
5131501 |
Bianco | 133 mm | 133 mm | 50 mm |
24.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Ultra low temperature-resistant cardboard
- For sample storage
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifica
Cartone | |
Contenitore criogenico | |
-80°C |
Titolo del prodotto
Ratiolab™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente