Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
40.65€ - 318.00€
Specifica
Materiale | Cartone |
---|---|
Tipo | Contenitore criogenico |
Quantità | 10 Pack |
Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11882473
|
Fisherbrand™
FB71263 |
Blu | 50 mm | 2 mL | 133 x 133 x 50 mm |
43.68€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11892483
|
Fisherbrand™
FB71283 |
Blu | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm |
205.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11567643
|
Fisherbrand™
FB71253 |
Blu | 32 mm | 0.2 to 0.5 mL | 133 x 133 x 32 mm |
60.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11812493
|
Fisherbrand™
FB71287 |
Verde | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm |
86.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11587663
|
Fisherbrand™
FB71297 |
Verde | 130 mm | 15 to 50 mL | 133 x 133 x 130 mm |
132.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11852473
|
Fisherbrand™
FB71257 |
Verde | 32 mm | 0.5 mL | 133 x 133 x 32 mm |
60.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11802493
|
Fisherbrand™
FB71285 |
Rosso | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm |
86.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11842473
|
Fisherbrand™
FB71255 |
Rosso | 32 mm | 0.5 mL | 133 x 133 x 32 mm |
60.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11892473
|
Fisherbrand™
FB71265 |
Rosso | 50 mm | 2 mL | 133 x 133 x 50 mm |
40.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11842483
|
Fisherbrand™
FB71275 |
Rosso | 75 mm | 4 mL | 133 x 133 x 75 mm |
47.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11832493
|
Fisherbrand™
FB71291 |
Bianco | 130 mm | 15 to 50 mL | 133 x 133 x 130 mm |
318.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11872473
|
Fisherbrand™
FB71261 |
Bianco | 50 mm | 2 mL | 133 x 133 x 50 mm |
84.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11822493
|
Fisherbrand™
FB71289 |
Giallo | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm |
86.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11597663
|
Fisherbrand™
FB71299 |
Giallo | 130 mm | 15 to 50 mL | 133 x 133 x 130 mm |
132.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11872483
|
Fisherbrand™
FB71279 |
Giallo | 100 mm | 4 mL | 133 x 133 x 75 mm |
47.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11832483
|
Fisherbrand™
FB71273 |
Blue | 75 mm | 50 mL | 133 x 133 x 75 mm |
52.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11852493
|
Fisherbrand™
FB71295 |
Red | 130 mm | 50 mL | 133 x 133 x 130 mm |
132.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11842493
|
Fisherbrand™
FB71293 |
Blue | 130 mm | 50 mL | 133 x 133 x 130 mm |
132.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Disponibili con finitura idrorepellente o rivestimento in plastica impermeabile
- Massima flessibilità: è possibile combinare i Cryobox con diversi inserti grigliati per provette con diametri compresi tra 6 e 28.5 mm
- I Cryobox possono essere utilizzati con recipienti di dimensioni maggiori rimuovendo le griglie
Specifica
Cartone | |
10 Pack | |
133 mm |
Contenitore criogenico | |
133 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm