Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
Marca: Fisherbrand™ FB71334
Descrizione
- Cartone resistente a bassissime temperature
- Per la conservazione dei campioni
- °
- Finitura idrorepellente
Specifica
Confezione da 10 | |
Inserti a griglia | |
Provette per la conservazione dei campioni | |
136mm | |
8 x 8 |
Cartone | |
Conservazione dei campioni | |
65 mm | |
136mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm > Tube Diameter: 14.5mm; Height: 65mm; Format: 136 x 136mm