Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
Marca:  Fisherbrand™ FB71316
47.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24332" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11507683
  • 54.55€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cartone resistente a bassissime temperature
  • Per la conservazione dei campioni
  • °
  • Finitura idrorepellente
Specifica
Specifica
Confezione da 10
Inserti griglia
Provette per la conservazione dei campioni
136mm
10 x 10
Cartone
Conservazione dei campioni
30 mm
136mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm > Tube Diameter: 11mm; Height: 30mm; Format: 136 x 136mm