Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
Marca: Fisherbrand™ FB71319
Descrizione
- Cartone resistente a bassissime temperature
- Per la conservazione dei campioni
- °
- Finitura idrorepellente
Specifica
10 Pack | |
0.2 - 50mL | |
White | |
133mm |
Storage Box | |
50mm | |
133mm | |
16 x 16 |