Learn More
Tocris Bioscience™ Cariporide
Selective NHE1 inhibitor; cardioprotective and antitumor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5358/10
Codice prodotto. 18726228
  • 191.00€ / 10mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cariporide is a selective Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE1) inhibitor (IC50 values are 0.05, 3 and 1000 μM for NHE1, NHE3 and NHE2 respectively). Attenuates ischemia-induced cardiomyocyte apoptosis in vitro. Reduces cardiac arrhythmia in vivo. Also promotes apoptosis in cancer cells overexpressing NHE1. Orally active.
Specifica
Specifica
>99%
10 mg
283.35
HOE 642
Cariporide
Cariporide
For Research Use Only