Learn More
Tocris Bioscience™ Cariporide
Selective NHE1 inhibitor; cardioprotective and antitumor
191.00€ - 705.00€
Specifica
Purezza | >99% |
---|---|
Alias gene | HOE 642 |
Product Type | Cariporide |
Peso molecolare | 283.35 |
Inibitori | Cariporide |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18726228
|
Tocris Bioscience™
5358/10 |
10 mg |
191.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18725329
|
Tocris Bioscience™
5358/50 |
50 mg |
705.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Selective Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE1) inhibitor (IC50 values are 0.05, 3 and 1000 μM for NHE1, NHE3 and NHE2 respectively). Attenuates ischemia-induced cardiomyocyte apoptosis in vitro. Reduces cardiac arrhythmia in vivo. Also promotes apoptosis in cancer cells overexpressing NHE1. Orally active.Specifica
>99% | |
Cariporide | |
Cariporide |
HOE 642 | |
283.35 |
For Research Use Only