Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes
For routine tissue samples, these loose-packed cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
227.00€ - 241.00€
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Quantità 1000/Cs.
Stile pori Slots
Tipo di chiusura Separate Lid, Front Hinge
Product Type Slotted Cassette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16344136
Vedere i documenti
Epredia™
B851739BE
Beige
227.00€
pezzi 1000
16354136
Vedere i documenti
Epredia™
B851739BL
Blue N/A N/A N/A
16364136
Vedere i documenti
Epredia™
B851739GN
Green
227.00€
pezzi 1000
16384136
Vedere i documenti
Epredia™
B851739LA
Lavender
227.00€
pezzi 1000
16394136
Vedere i documenti
Epredia™
B851739LG
Light Green
227.00€
pezzi 1000
16304146
Vedere i documenti
Epredia™
B851739LI
Lilac
227.00€
pezzi 1000
16314146
Vedere i documenti
Epredia™
B851739OR
Orange
227.00€
pezzi 1000
16324146
Vedere i documenti
Epredia™
B851739PK
Pink
227.00€
pezzi 1000
16334146
Vedere i documenti
Epredia™
B851739TN
Tan
227.00€
pezzi 1000
16344146
Vedere i documenti
Epredia™
B851739WH
White
241.00€
pezzi 1000
16354146
Vedere i documenti
Epredia™
B851739YW
Yellow
227.00€
pezzi 1000
Descrizione
Descrizione
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Specifica
Specifica
Yes
Slots
Slotted Cassette
1000/Cs.
Separate Lid, Front Hinge
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes