Learn More
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Strain-free Objectives
Plan Achromatic strain-free objectives for use with TEC POL Microscopes.
Marca:  Motic™ 1101001707201
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17108628
  • 221.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
  • UC PL P Plan Achromatic strain-free objectives
Specifica
Specifica
Microscope Objective
Plan Achromatic
0.25
Motic™ TEC POL Microscopes
10X
17.4 mm